2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303365-1G PC303365-250MG
APOSPC303365-1GEA 447 EUR
APOSPC303365-1G APOSPC303365-250MG
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18432476
CAS nummer: 1263378-40-0