4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303366-1G
PC303366-250MG
APOSPC303366-1GEA
526
EUR
APOSPC303366-1G
APOSPC303366-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule:
C₉H₃BrF₆O₂ MW: 337.013 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28727899 CAS nummer: 1805511-32-3 |