4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303367-5G PC303367-1G
APOSPC303367-5GEA 947 EUR
APOSPC303367-5G APOSPC303367-1G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30726936
CAS nummer: 2149599-01-7