4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303368-1G PC303368-5G
APOSPC303368-1GEA 278 EUR
APOSPC303368-1G APOSPC303368-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₇Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30726937
CAS nummer: 2149598-95-6