4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303369-1G PC303369-5G PC303369-25G
APOSPC303369-1GEA 245 EUR
APOSPC303369-1G APOSPC303369-5G APOSPC303369-25G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrCl₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30726938
CAS nummer: 2149602-14-0