4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303372-1G PC303372-5G
APOSPC303372-1GEA 342 EUR
APOSPC303372-1G APOSPC303372-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₈Cl₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30726940
CAS nummer: 2149590-99-6