5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303373-1G PC303373-5G
APOSPC303373-1GEA 164 EUR
APOSPC303373-1G APOSPC303373-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640048
CAS nummer: 1703955-84-3