2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303378-1G PC303378-250MG
APOSPC303378-1GEA 760 EUR
APOSPC303378-1G APOSPC303378-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640049
CAS nummer: 2386895-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III