2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303379-1G PC303379-250MG
APOSPC303379-1GEA 934 EUR
APOSPC303379-1G APOSPC303379-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.163 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640050
CAS nummer: 2383659-72-9