2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303380-1G PC303380-250MG
APOSPC303380-1GEA 456 EUR
APOSPC303380-1G APOSPC303380-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₄O
MW: 240.582 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31916393
CAS nummer: 2387070-56-4