2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303382-1G PC303382-250MG
APOSPC303382-1GEA 596 EUR
APOSPC303382-1G APOSPC303382-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31916395
CAS nummer: 2383627-27-6