2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303383-1G PC303383-250MG
APOSPC303383-1GEA 608 EUR
APOSPC303383-1G APOSPC303383-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28798408
CAS nummer: 1509586-85-9