2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303385-1G PC303385-250MG
APOSPC303385-1GEA 686 EUR
APOSPC303385-1G APOSPC303385-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640051
CAS nummer: 2383817-73-8