2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303388-1G PC303388-5G
APOSPC303388-1GEA 433 EUR
APOSPC303388-1G APOSPC303388-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206.137 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27927223
CAS nummer: 669080-88-0