4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303390-1G PC303390-250MG
APOSPC303390-1GEA 900 EUR
APOSPC303390-1G APOSPC303390-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₂BrCl₂F₃O₂S
MW: 357.96 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31916398
CAS nummer: 2384019-85-4
UN: 1760
ADR: 8 III