4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303391-1G PC303391-250MG
APOSPC303391-1GEA 686 EUR
APOSPC303391-1G APOSPC303391-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂
MW: 291.45 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22419064
CAS nummer: 1824642-82-1