4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303395-10G PC303395-1G PC303395-5G PC303395-25G
APOSPC303395-10GEA 363 EUR
APOSPC303395-10G APOSPC303395-1G APOSPC303395-5G APOSPC303395-25G
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194258
CAS nummer: 86520-34-5