6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303397-1G PC303397-5G
APOSPC303397-1GEA 61.4 EUR
APOSPC303397-1G APOSPC303397-5G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640056
CAS nummer: 2383927-14-6