3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303399-1G PC303399-5G
APOSPC303399-1GEA 172 EUR
APOSPC303399-1G APOSPC303399-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide
Formule: C₉H₁₀BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28794354
CAS nummer: 1806352-21-5