6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303403-1G PC303403-250MG
APOSPC303403-1GEA 1290 EUR
APOSPC303403-1G APOSPC303403-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₈ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640057
CAS nummer: 2415751-58-3