6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303406-1G PC303406-250MG
APOSPC303406-1GEA 982 EUR
APOSPC303406-1G APOSPC303406-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
MW: 187.574 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640060
CAS nummer: 2415751-66-3