4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303410-1G PC303410-5G
APOSPC303410-1GEA 73 EUR
APOSPC303410-1G APOSPC303410-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Formule: C₁₃H₉ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28404281
CAS nummer: 1369254-44-3