2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303412-1G PC303412-5G
APOSPC303412-1GEA 187 EUR
APOSPC303412-1G APOSPC303412-5G
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₁₀H₇F₆NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640063
CAS nummer: 184969-54-8