1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303419-1G PC303419-250MG
APOSPC303419-1GEA 701 EUR
APOSPC303419-1G APOSPC303419-250MG
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene
Formule: C₉H₈BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12789858
CAS nummer: 1247452-70-5