6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303420-1G PC303420-250MG
APOSPC303420-1GEA 1060 EUR
APOSPC303420-1G APOSPC303420-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₆ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640069
CAS nummer: 2300095-53-6