4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303421-10G PC303421-1G PC303421-5G
APOSPC303421-10GEA 419 EUR
APOSPC303421-10G APOSPC303421-1G APOSPC303421-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline
Formule: C₁₂H₈BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17121998
CAS nummer: 1483390-41-5