4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303422-1G PC303422-5G
APOSPC303422-1GEA 78.9 EUR
APOSPC303422-1G APOSPC303422-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline
Formule: C₁₃H₈BrClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640070
CAS nummer: 2514625-32-0