5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303426-1G PC303426-5G
APOSPC303426-1GEA 454 EUR
APOSPC303426-1G APOSPC303426-5G
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28131371
CAS nummer: 1780302-08-0