5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303427-1G PC303427-5G
APOSPC303427-1GEA 374 EUR
APOSPC303427-1G APOSPC303427-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972476
CAS nummer: 887585-92-4