5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (E)-3-(5-bromo-2,3-difluorophenyl)acrylic acid
PC303428-1G PC303428-5G
APOSPC303428-1GEA 211 EUR
APOSPC303428-1G APOSPC303428-5G
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₅BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2387460-69-5