5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303429-1G PC303429-5G
APOSPC303429-1GEA 211 EUR
APOSPC303429-1G APOSPC303429-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737912
CAS nummer: 1807172-38-8