5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303430-1G PC303430-5G
APOSPC303430-1GEA 246 EUR
APOSPC303430-1G APOSPC303430-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737879
CAS nummer: 1626337-90-3