6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (6-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC303432-1G PC303432-5G
APOSPC303432-1GEA 64.3 EUR
APOSPC303432-1G APOSPC303432-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368109
CAS nummer: 651326-72-6