6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303436-1G PC303436-5G
APOSPC303436-1GEA 205 EUR
APOSPC303436-1G APOSPC303436-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18379809
CAS nummer: 1263376-72-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable