6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303437-1G PC303437-5G
APOSPC303437-1GEA 263 EUR
APOSPC303437-1G APOSPC303437-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28099964
CAS nummer: 1502530-72-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable