6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303438-1G PC303438-5G
APOSPC303438-1GEA 40.9 EUR
APOSPC303438-1G APOSPC303438-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381286
CAS nummer: 1207875-87-3