2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303443-1G PC303443-5G
APOSPC303443-1GEA 351 EUR
APOSPC303443-1G APOSPC303443-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₆F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26687840
CAS nummer: 1536760-94-7