3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC303446-1G PC303446-5G
APOSPC303446-1GEA 93.5 EUR
APOSPC303446-1G APOSPC303446-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20483917
CAS nummer: 438050-05-6