3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303447-1G PC303447-5G
APOSPC303447-1GEA 205 EUR
APOSPC303447-1G APOSPC303447-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄BrF₂N
MW: 232.025 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28383744
CAS nummer: 1516081-14-3