5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303452-1G PC303452-5G
APOSPC303452-1GEA 42.4 EUR
APOSPC303452-1G APOSPC303452-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783162
CAS nummer: 1280786-80-2