5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC303453-1G PC303453-5G
APOSPC303453-1GEA 233 EUR
APOSPC303453-1G APOSPC303453-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29036608
CAS nummer: 1514304-24-5