5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303455-1G PC303455-5G
APOSPC303455-1GEA 328 EUR
APOSPC303455-1G APOSPC303455-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26686147
CAS nummer: 1537627-12-5