5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303457-1G PC303457-5G
APOSPC303457-1GEA 227 EUR
APOSPC303457-1G APOSPC303457-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24107274
CAS nummer: 1449008-15-4