5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303460-1G PC303460-5G PC303460-250MG
APOSPC303460-1GEA 309 EUR
APOSPC303460-1G APOSPC303460-5G APOSPC303460-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800811
CAS nummer: 1000577-76-3