5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303461-1G PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA 310 EUR
APOSPC303461-1G APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Smeltpunt: 40…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28143920
CAS nummer: 1517200-74-6