5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303463-1G PC303463-250MG
APOSPC303463-1GEA 672 EUR
APOSPC303463-1G APOSPC303463-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆BrClFN
MW: 238.485 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23163937
CAS nummer: 1386459-84-2