3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303464-10G PC303464-1G PC303464-5G
APOSPC303464-10GEA 1040 EUR
APOSPC303464-10G APOSPC303464-1G APOSPC303464-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23713159
CAS nummer: 1236538-66-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable