3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303467-1G PC303467-5G
APOSPC303467-1GEA 328 EUR
APOSPC303467-1G APOSPC303467-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32265221
CAS nummer: 2092565-17-6