3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303468-1G PC303468-250MG
APOSPC303468-1GEA 526 EUR
APOSPC303468-1G APOSPC303468-250MG
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32265229
CAS nummer: 2385623-99-2