3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303469-1G PC303469-5G
APOSPC303469-1GEA 421 EUR
APOSPC303469-1G APOSPC303469-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrF₄N
MW: 272.038 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20485012
CAS nummer: 871325-57-4